Principaux documents
657174
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(p-acetoxycarbonylphenoxy)hexane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H26O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Composition
dimer, <20%
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(=O)OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C24H26O8/c1-17(25)31-23(27)19-7-11-21(12-8-19)29-15-5-3-4-6-16-30-22-13-9-20(10-14-22)24(28)32-18(2)26/h7-14H,3-6,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
UPRXYEYFWUUHHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer precursor for the synthesis of biodegradable polymers with drug delivery applications.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Matt J Kipper et al.
Biomaterials, 23(22), 4405-4412 (2002-09-11)
The fabrication, morphological characterization, and drug release kinetics from microspheres of three bioerodible polyanhydrides, poly[1,6-bis(p-carboxyphenoxy)hexane] (poly(CPH)), poly(sebacic anhydride) (poly(SA)), and the copolymer poly(CPH-co-SA) 50:50 (CPH:SA 50:50) is reported. The fabrication technique yields microspheres with different morphologies for each of the