Principaux documents
657026
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IDA
macroporous, 350-750 μm particle size
Synonyme(s) :
QuadraPure® Iminodiacetate
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
QuadraPure®
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: copper reactive
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Taille des particules
350-750 μm
Application
Metal Scavenger: Fe, Al, Ga, In, Cu, V, Pb, Ni, Zn, Cd, Be, Mn, Co, Sr, Ba
Informations légales
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)