Principaux documents
656828
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-indanone
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
71-79 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Clé InChI
SMSGJDOJSQHQIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable