Key Documents
655996
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H2BrCl2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.520
Point d'ébullition
91-92 °C/10 mmHg
Densité
1.833 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Cl)c(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2BrCl2F3/c8-6-4(9)1-3(2-5(6)10)7(11,12)13/h1-2H
Clé InChI
IQHSSYROJYPFDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup