Principaux documents
655848
Sigma-Aldrich
6-(Di-Boc-amino)-2-bromopyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
123-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C15H21BrN2O4/c1-14(2,3)21-12(19)18(13(20)22-15(4,5)6)11-9-7-8-10(16)17-11/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
MRXCEYKGPXZUBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable