Documents
655341
Sigma-Aldrich
6-Isopropylindole
97%
Synonyme(s) :
6-Isopropyl-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
36-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3
Clé InChI
UUNKRAWCQSWCJE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of potent and selective 5-HT7 receptor ligands
  • Reactant in triflic acid-catalyzed stereoselective Friedel-Crafts aminoalkylation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves