Documents
654701
Sigma-Aldrich
Methyl 3-morpholinobenzoate
97%
Synonyme(s) :
1-(3-Carbomethoxyphenyl)morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO3
Poids moléculaire :
221.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
42-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(c1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-15-12(14)10-3-2-4-11(9-10)13-5-7-16-8-6-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
Clé InChI
UZHOTUXOPYLESN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup