Documents
652814
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5582
Point d'ébullition
120-123 °C/1.5 mmHg (lit.)
120-123 °C/1.5 mmHg
Densité
1.129 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
Clé InChI
JTEQMTYOCBFLNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter