Principaux documents
652423
Sigma-Aldrich
Dysprosium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
DyI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
I[Dy]I
InChI
1S/Dy.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
SFCVMDRIXZSBIC-UHFFFAOYSA-L
Application
Used to generate trichlorosilyl radicals from SiCl4 promoting the cyclotrimerization of alkynes to substituted benzenes.
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zhenyu Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19), 2066-2068 (2006-06-13)
An efficient method for the formation of SiCl3 radicals by the reaction of abundant and cheaper chlorosilanes with DyI2 has been established, not only demonstrating new distinctive reactivities of solvated DyI2 but also suggesting that the presence of lanthanide ions