652407
Tris(2,2′-bipyridyl-d8)ruthenium(II) hexafluorophosphate
95%
About This Item
Essai
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+24
Chaîne SMILES
[Ru].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H].[2H]c3nc(c([2H])c([2H])c3[2H])-c4nc([2H])c([2H])c([2H])c4[2H].[2H]c5nc(c([2H])c([2H])c5[2H])-c6nc([2H])c([2H])c([2H])c6[2H]
InChI
1S/3C10H8N2.2F6P.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2/i3*1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;;;
Clé InChI
KLDYQWXVZLHTKT-LUXBKWEBSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable