Principaux documents
652326
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8BBrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
crystalline
Chaîne SMILES 
COc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
WTSXKEODVUFEMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable