Principaux documents
65219
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)hydrazinesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥95.0%
Synonyme(s) :
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinesulfonate monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N2NaO4S · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.23
Numéro Beilstein :
6255508
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[Na+].COc1ccc(NNS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10N2O4S.Na/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-9-14(10,11)12;/h2-5,8-9H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
CKYWTHKZADVRRK-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable