Principaux documents
651710
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
235-240 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable