Documents
651036
Sigma-Aldrich
3-(4′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12BClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(OCc2ccc(Cl)cc2)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-6-4-10(5-7-12)9-18-13-3-1-2-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clé InChI
TYILTVKJHDWCKU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable