Principaux documents
650994
Sigma-Aldrich
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H23BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
99-104 °C
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCCC)c1
InChI
1S/C14H23BO4/c1-3-5-9-18-12-7-8-13(15(16)17)14(11-12)19-10-6-4-2/h7-8,11,16-17H,3-6,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
RZGMDQYKUFKOMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of phenoxazine dyes for dye-sensitized solar cells
  • Sythesis of donors for comparison of structural and spectral characteristics of chromophores for dye-sensitized solar cells
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable