Documents
650900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(p-toluenesulfonyl)pyrrole
90%, technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Impuretés
≤11% 1-(p-tolylsulfonyl)pyrrole
Pf
102-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2Br