Documents
650730
Sigma-Aldrich
1,3-Bisbenzyl-2-oxoimidazolidine-4,5-dicarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-4,5-imidazolidinedicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
170-174 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
Clé InChI
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable