Principaux documents
648523
Sigma-Aldrich
1-(3-Methylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5400 (lit.)
Point d'ébullition
256-257 °C (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3
Clé InChI
VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup