Principaux documents
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-iodoaniline
97%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-iodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5690 (lit.)
Point d'ébullition
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3