Principaux documents
646725
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8FN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
119-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
Clé InChI
QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable