Documents
646660
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(octyloxy)cyanoterephthalylidene)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
solid
Solubilité
H2O: insoluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Description générale
Light emitting conjugated polymer.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable