Principaux documents
645893
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Synonyme(s) :
4-Methoxy-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
61-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-17-13-8-6-12(7-9-13)16-10-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-10H,1H3/b16-10+
Clé InChI
LSBFMYAAXUQSLF-MHWRWJLKSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable