645583
Methyl 2,3-dimethoxybenzoate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
180-185 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
48-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-6-4-5-7(9(8)13-2)10(11)14-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
MGLIMPUPAKQITQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup