Documents
645141
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-Terthiophene-5-boronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′:5′,2″-terthiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H19BO2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
109-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
Clé InChI
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.