Documents
644986
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
184 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-6-9(11(13)14)12-15-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
DDCNRVJWVNUYDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves