Principaux documents
644641
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-methanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
79-84 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
Clé InChI
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable