Principaux documents
642657
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-3-phenylanthranil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
115-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2noc(-c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves