642363
Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
77-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
Clé InChI
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable