Documents
642142
Sigma-Aldrich
trans-2,6-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11(12)13/h1-5H/b5-4+
Clé InChI
VXNHQIKJDIOBEC-SNAWJCMRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable