64205
3-(Trichlorosilyl)propyl methacrylate
contains BHT as stabilizer, technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
(3-Methacryloyloxypropyl)trichlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Contient
BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Densité
1.239 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H11Cl3O2Si/c1-6(2)7(11)12-4-3-5-13(8,9)10/h1,3-5H2,2H3
Clé InChI
DOGMJCPBZJUYGB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter