Key Documents
641642
Sigma-Aldrich
1-Piperazinepropanol
97%
Synonyme(s) :
1-(3-Hydroxy-1-propyl)piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)-4-piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, 3-(1-Piperazinyl)-1-propanol, 3-(1-Piperazinyl)propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)piperazine, N-(3-Hydroxypropyl)piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c10-7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8,10H,1-7H2
Clé InChI
LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of chloropyridazine piperazines as human rhinovirus (HRV-3) inhibitors
  • Synthesis of arylbenzoylpyrrolidine derivatives and their Hsp90 inhibitory activity
  • Synthesis of pyrrolothienopyrazines as novel serotonin-4 receptors antagonists
  • Preparation of carbamate-functionalized 2,6-disubstituted N-(arylsulfonyl) piperidines as conformationally restricted and orally active γ-secretase inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup