Documents
639982
Sigma-Aldrich
Poly(N-vinylphthalimide)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.620 (lit.)
Température de transition
Tg 201 °C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.