Documents
639788
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
180-185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-n2ncc(C(O)=O)c2N
InChI
1S/C11H11N3O3/c1-17-8-4-2-7(3-5-8)14-10(12)9(6-13-14)11(15)16/h2-6H,12H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
XOMCPZHFKFCRLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves