Key Documents
639516
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16BClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
185-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(COc2ccc(cc2Cl)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H16BClO5/c1-20-12-5-10(6-13(8-12)21-2)9-22-15-4-3-11(16(18)19)7-14(15)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
Clé InChI
ALGYTGHGIFYXPT-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable