Principaux documents
639389
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
78-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H10BFO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3
Clé InChI
DCUXBPVUKGENEJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable