Documents
639257
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d2
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methyl Iodide-13C,d2
About This Item
Formule linéaire :
H13CD2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Point d'ébullition
42 °C (lit.)
Pf
-66.5 °C
Densité
2.327 g/mL at 25 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H][13CH]([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D2
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-WGVGGRBOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable