639184
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
Synonyme(s) :
2-Fluoro-5-pyridylboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
Clé InChI
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.