Principaux documents
638226
Sigma-Aldrich
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
97%
Synonyme(s) :
N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
aldehyde
amide
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C=O
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-11(2,3)10(15)13-9-8(7-14)5-4-6-12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Clé InChI
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of disubstituted azaindolines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves