Principaux documents
637807
Sigma-Aldrich
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde-2,5,6-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D3H5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pf
113-115 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
Clé InChI
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable