637343
Erbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dierbium trioxide, Erbia
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Taille des particules
<100 nm (BET)
Densité
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
Clé InChI
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.