Principaux documents
636770
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(3,7-dimethyloctyl)benzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H46
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
195 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCc1ccc(CCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46/c1-21(2)9-7-11-23(5)13-15-25-17-19-26(20-18-25)16-14-24(6)12-8-10-22(3)4/h17-24H,7-16H2,1-6H3
Clé InChI
XTDSXTPHPOPBPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup