Principaux documents
636029
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
47-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-10(15-5)14-8-9/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
QOGNDJLSYMJGPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
216.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.2 °C - closed cup