Principaux documents
635766
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
Synonyme(s) :
3-(3′,5′-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCH2C6H3(OCH3)2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
100-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H17BO5/c1-19-14-6-11(7-15(9-14)20-2)10-21-13-5-3-4-12(8-13)16(17)18/h3-9,17-18H,10H2,1-2H3
Clé InChI
AJLNRXRMGFVLDN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable