Principaux documents
634913
Sigma-Aldrich
3,5-Diethoxybenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
70-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JHDNGEJBXLHONS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges