Documents
633682
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
151-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnoc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-11-14-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
VUVDFZMYJYNLCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable