Principaux documents
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylthiophene
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Methyl-2-thienyl)ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5600 (lit.)
Point d'ébullition
108-109 °C (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup