Principaux documents
630462
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-pyrrolidinylmethyl)acrylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11F2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.4916 (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C(CC1CCCN1)=C(/F)F
InChI
1S/C8H11F2NO2/c9-7(10)6(8(12)13)4-5-2-1-3-11-5/h5,11H,1-4H2,(H,12,13)
Clé InChI
AADSEYMFBPZLJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves