Documents
630454
Sigma-Aldrich
Trichloro(4-chlorophenyl)silane
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter