Key Documents
630357
Sigma-Aldrich
2-Acetoxyphenylzinc iodide
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4ZnI
Poids moléculaire :
327.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in THF
Impuretés
1-3% inorganic chloride
Point d'ébullition
65 °C
Densité
1.033 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
DUYNRVQSBJWXDT-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup