Documents
630020
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzilic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
160-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)(c1ccccc1Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl2O3/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(19,13(17)18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,19H,(H,17,18)
Clé InChI
OJYHUFNZIWRMPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable